Learn More
X50 Arcis Probenvorbereitungskit
X50 Arcis Sample Prep Kit ermöglicht eine schnelle DNA- und RNA-Extraktion in weniger als 3 Minuten
Marke: Techne 13204-52
Additional Details : Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
- Schnelle DNA/RNA-Extraktion (in weniger als 3 Minuten)
- Geeignet für 50 Reaktionen
- Keine Geräte erforderlich
- Einfacher, stabiler Prozess ohne Heizen, Kühlen, Zentrifugieren oder Waschen
- Zweistufiges Protokoll mit zwei Röhrchen (Lyse und Puffer)
- Die DNA ist 2 Wochen lang stabil
- Der Extrakt eignet sich für PCR- und qPCR-Reaktionen mit Standard- und Fast-Cycling-Protokollen
- Lieferung und Lagerung bei Umgebungstemperatur
Spezifikation
DNA-/RNA-Extraktionskit | |
Zwei-Röhrchensystem (Lyse und Puffer) | |
Lyse und Puffer |