Learn More
inplusDESIGN Ampullenöffner
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2-ml-Ampullen zum Aufbrechen
20-ml-Ampullen zum Aufbrechen
5-ml-Ampullen zum Aufbrechen
Packungsgröße:
15 Stück
25 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Der intelligente Ampullenöffner verkörpert einzigartiges, spielerisches Prinzip.
- Die Ampulle wird beim Öffnen nicht berührt und nicht gebrochen, sondern komfortabel, wie per Tastendruck schnell, präzise und absolut sicher geöffnet
- Extrem hoher Komfort: Öffnen von Brechampullen so einfach und zuverlässig wie per Knopfdruck
- Volle Sicherheit: Schützt vor jeglichen Verletzungen da die Ampulle beim Öffnen nicht mal berührt wird
- Vertrauen: Eliminiert natürliche Angst vor dem Halten und Brechen von Glas
- Spaß: Was absolut einmalig ist, der intelligente Ampullenöffner macht tatsächlich Spaß und animiert sogar zum Öffnen von Ampullen, was die Anwender immer wieder bestätigen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Produkttyp | Ampullenöffner |
| Abmessungen (L x B x H) | 16 x 21 x 63 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Brechampullen entsprechend DIN ISO Norm 9187 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2-ml-Ampullen zum Aufbrechen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.