missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ X4FR Kühlzentrifugen für den Standbetrieb

Artikelnummer. 31723096 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
IVD-MD
Universalgeräte
Spannung:
230 V
Elektrische Anforderungen:
220/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Spannung Elektrische Anforderungen Packungsgröße
31723096 Universalgeräte 230 V 220/240 V 1 Stück
31723097 IVD-MD 230 V 220/240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31723096 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75007362
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verbessern Sie Ihre Forschung mit dem Thermo Scientific Standzentrifuge der X-Serie mit Kühlaggregat und GreenCool-Technologie. Die Zentrifuge X4FR ist eine Hochleistungszentrifuge mit verbesserter Nachhaltigkeit, die dank ihrer fortschrittlichen Touchscreen-Oberfläche, nahtlosen Konnektivität und umfassenden Konformitätsfunktionen in einer platzsparenden Standkonfiguration hervorragende Leistung und Vielseitigkeit bietet.

Thermo Scientific Die gekühlten Zentrifugen der Serie X4FR mit GreenCool-Technologie vereinen verbesserte Nachhaltigkeit mit hoher Leistung und Vielseitigkeit. Sie sind mit einer benutzerfreundlichen, vollfarbigen Touchscreen-Oberfläche ausgestattet. Die Zentrifugen ermöglichen eine einfache Programmierung für schnelle Ergebnisse und einen einfachen Zugriff auf die Verfolgung von Laufleistungen, Rotorlebensdauer und Zentrifugenzustand. Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 4 Litern ermöglichen sie das Zentrifugieren von 196 Blutröhrchen, 40 konischen Röhrchen à 50 ml und 96 konischen Röhrchen à 15 ml. Maximale Vielseitigkeit wird durch die Auswahl von 18 verschiedenen Rotoren erreicht. Thermo Scientific Auto-Lock Rotorwechsel für schnellen Anwendungswechsel. Feststellbare Rollen gehören beim X4FR zur Standardausstattung und tragen so zu maximalem Komfort, Flexibilität und einfacher Reinigung in jedem Labor bei. Erhältlich zum Einzelkauf oder in praktischen, anwendungsbezogenen Paketen. Zellkulturpakete umfassen die Zentrifuge, den Rotor, Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment-Deckel und ein Satz von vier konischen Röhrchenadaptern mit 15 ml und 50 ml Volumen. Blutverarbeitungspakete umfassen die Zentrifuge, den Rotor, ClickSeal Biocontainment-Deckel und ein Satz von vier 5/7 ml und 9/10 ml Blutröhrchenadaptern.

Leistungsmerkmale:

  • Die intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche vereinfacht die Bedienung durch eine leicht zugängliche Menüleiste und ein Symbol für den Zentrifugenstatus zur schnellen Überwachung.
  • Thermo Scientific Akkumulierter Zentrifugaleffekt (ACE ) Integratorfunktion zur Erhöhung der Reproduzierbarkeit
  • Thermo Scientific SMARTSpin-Unwuchterkennung optimiert die Sicherheit und maximiert Beschleunigung, Bremsleistung und Restlastunwucht für jede Rotor- und Schaufeloption.
  • Stabile Kühlung bei niedrigeren Temperaturen als bei Vorgängermodellen, wodurch die Unversehrtheit temperaturempfindlicher Proben mit einem niedrigeren Sollwert von -20 °C °°gewährleistet wird.

Verbesserte Nachhaltigkeit:

  • Thermo Scientific Die GreenCool-Technologie nutzt ein Kältemittel der nächsten Generation (R290), das die Umweltbelastung mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von 3 reduziert, nicht zur Zerstörung der Ozonschicht beiträgt und die F-Gas-Vorschriften der EU und der US-Umweltschutzbehörde (EPA) erfüllt.
  • Die Green-Mode-Kompressor-Ein-/Ausschaltfunktion mit Abschaltprogrammierung kann die Lebensdauer des Kompressors verlängern und die Energiekosten senken.
  • Die Planungsfunktionen fördern Energieeinsparungen und ermöglichen den vorprogrammierten Start der Zentrifuge, sobald Sie im Labor ankommen.
  • Thermo Scientific Fiberlite Die Rotoren wiegen bis zu 60 % weniger als vergleichbare Rotoren aus Metall und beschleunigen/verzögern daher schneller, was zu einem geringeren Energieverbrauch pro Lauf führt.
  • Optionen für Rotoren mit Windschutzscheibe, einschließlich der Thermo Scientific H-Flex HS4, BioShield Die Rotoren 1000A und HIGHPlate 6000 ermöglichen es dem Benutzer, Röhren, Flaschen und Teller mit höheren Geschwindigkeiten und geringerem Energieaufwand als bei Modellen ohne Windschutz zu schleudern.
  • Hergestellt in einer zertifizierten Zero-Waste-Anlage mit 100 % erneuerbarem Strom in Osterode am Harz, Deutschland

Auto-Lock Rotorwechsel:

  • Sicherer, ergonomischer Rotorwechsel per Knopfdruck in nur drei Sekunden – ganz ohne Werkzeug.
  • Vollständiger Zugang zur Kammer für bequeme Reinigung und Minimierung des Kontaminationsrisikos
  • Flexibilität, um schnell zwischen Anwendungen zu wechseln und sich an veränderte Laboranforderungen anzupassen

ClickSeal Biosicherheitsdeckel:

  • Die Biocontainment-Verschlussoptionen für handschuhfreundliches, einhändiges Öffnen/Schließen sind ergonomisch für Rechts- und Linkshänderbedienung ausgelegt.
  • Akustische und visuelle Schließsignale erhöhen die Sicherheit.
  • Biocontainment-Zertifizierung durch das National Institute for Health Protection, Porton Down, Großbritannien, oder die TÜV NORD CERT GmbH, Deutschland, für ausgewählte Rotoren

Rotor-Vielseitigkeit und Fiberlite Rotoren aus Kohlefaser:

  • Bis zu 18 Rotoroptionen, darunter Fiberlite Optionen für Carbonfaser-Rotoren zur Maximierung von Leistung und Flexibilität
  • Fiberlite Für die Rotoren aus Kohlefaser gilt eine 15-jährige Garantie und es gibt keine Begrenzung der Nutzungszyklen.
  • Kohlefaser bietet die Möglichkeit, jede Kavität so zu formen, dass sie Einweg-Konusrohre, Flaschen und andere Verbrauchsmaterialien aufnimmt.
  • Thermo Scientific Der TX-1000 Hochleistungsrotor zeichnet sich durch seine hervorragende Anwendungsflexibilität mit einer Vielzahl von Probenbehältern aus (Flaschen, konische Flaschen, konische Röhrchen, Rundbodenröhrchen, Blutröhrchen, Mikroröhrchen, Mikrotiterplatten, Blutbeutel und Zellkulturbeutel). Erweitern Sie die Optionen mit dem BIOLink-Adapter (75007304), der 17 zusätzliche Adapterkonfigurationen ermöglicht.

Sicherheits- und ergonomische Merkmale:

  • Das Standmodell verfügt über feststellbare Rollen zur einfachen Lagerung und zur Erleichterung der Reinigung in Reinraumumgebungen.
  • Platzsparendes Design mit kompakten Abmessungen zur Optimierung des Arbeitsbereichs in ergonomischer Höhe
  • Die Sicherheitsfunktionen des Deckels fördern das ergonomische Be- und Entladen von Proben und ermöglichen eine einfache Reinigung.

Konnektivität und Datenmanagement:

  • Ereignisprotokoll, Rotorprotokoll und Diagrammdaten können über einen leicht zugänglichen Weg exportiert werden. USB im CSV- oder PDF-Format
  • Programme und exportierte Daten können heruntergeladen und zwischen den Einheiten ausgetauscht werden.
  • Optional Thermo Scientific SECURE-Spin Der verfügbare Modus ermöglicht erweiterte und sichere Steuerungsfunktionen in den Zentrifugen der X-Serie durch Unterstützung der Einhaltung von 21 CFR Part 11 für Datenmanagement und Rückverfolgbarkeit.
  • Eine nachvollziehbare Dokumentation unterstützt die Protokollierung von Einstellungen und Programmänderungen.
  • Kompatibel mit Thermo Scientific Centri-Log Plus-Datenmanagement-Software ermöglicht die Fernüberwachung einer unbegrenzten Anzahl von Zentrifugen und die Probenverfolgung mit einem Barcode-Lesegerät.

Konformitäts- und Reinraumtauglichkeit:

  • Klasse ISO 8 Reinraumkompatibel für Standmodelle
  • Kompatibel mit der Dekontamination mittels verdampftem Wasserstoffperoxid.
  • Allgemeine Laboranwendungen, IVD-zertifiziert, FDA-gelistete Optionen verfügbar
  • Die GreenCool-Technologie erfüllt die EU- und US-amerikanischen EPA-F-Gas-Vorschriften.

Vorgängermodelle:Sorvall X4FR Pro, Multifuge X4FR Pro, Sorvall XFR, KR4i, KR4-22, GR4-22, Sorvall RC4

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15
Reglertyp Mikroprozessor
Fassungsvermögen 4 x 1.000-ml-Bioflaschen, 196 x 5/7-ml-Blutentnahmeröhrchen, 148 x 9/10-ml-Blutentnahmeröhrchen, 96 x 15-ml-Röhrchen, konisch, 40 x 50-ml-Röhrchen, konisch, 4 x 6 Mikrotiterplatten mit TX-1000 Rotor
Max. RZB 25.830 xg Festwinkel (mit Mikroliter 30 x 2 ml Rotor); 7.197 xg Swing-Out (mit H-Flex HS4 Rotor)
Max. Geschwindigkeit 15.200 U/min (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 oder Microliter 30 x 2 Rotor)
Gekühlt Ja
Antriebssystem Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
Material Vorderseite, Oberseite, Seiten: PC-ABS-Kunststoff, lackiert mit 2K-PUR-basiertem Lack; Metallgehäuse: Kaltgewalzter Stahl mit Pulverbeschichtung; Zentrifugentrommel: Edelstahl; Zentrifugenfüße: feststellbare Rollen
Modell X4FR Zentrifuge
Geräuschpegel <54 dB(A)
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) Auswahl aus 9 Beschleunigungs- / 10 Verzögerungsraten
Programmspeicher Bis zu 100 Programme, einschließlich mehrstufiger Programmierung über Touchscreen; einschließlich anpassbarer Pulsoptionen
Rotor 18 Rotoroptionen verfügbar, Rotor separat auswählen
Rotor inklusive Nein
Laufzeit Maximal 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden; auch mit kontinuierlichem und anpassbarem Puls
Standards ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, FDA-gelistet, Medizinproduktklasse 1
Luftgekühlt Nein
Gewährleistung 5 Jahr begrenzt
Abmessungen (H x B x T) 36,2 x 56,6 x 69 cm / 14,3 x 22,3 x 27,2 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) bei offenem Deckel 53,1 in.
Außenhöhe (metrisch) bei offenem Deckel 135 cm
Nettogewicht 155 kg / 341.8 lb.
Elektrische Anforderungen 220/240 V
Spannung 230 V
Frequenz 50/60Hz
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Klasse ISO 8 gemäß DIN EN ISO 14644-1
Produkttyp Universalgeräte
Displaytyp Voll Color Touch Bildschirmschnittstelle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.