Learn More
Mettler Toledo Online X30 Technical Buffer Solution pH11, Sachets 20ml
Marke:  Mettler Toledo Online 30111135
X30 Technical Buffer Solution pH11, Sachets 20ml
Artikelnummer. 15395698
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00 CHF
    100.18 CHF / 30 Stück
    Sparen 20.82 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Edge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Technical buffer solution pH 11.00
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylamine