Learn More
IKA™ X10 DIS-50-S-M. 10 Röhrchen mit Dispergierelement
Artikelnummer. 16258511 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16258511 50 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16258511 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020016316
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Einwegröhrchen DIS-50-S ist für das Auflösen von Proben in verschiedenen Lösungsmitteln konzipiert und mit einer Dissolver-Klinge ausgestattet.
  • Röhrchen für ULTRA-TURRAX™ Röhrchen-Homogenisator P control
  • Volumen: 50 ml
  • Arbeitsbereich: 10 bis 40 ml
  • Funktionseinheit: Dissolver, Edelstahl
  • Membrandeckel: Ja
  • Steril: Nein
  • IVD-Etikett: Nein
  • Applikation: Zerkleinern, Mischen, Auflösen
  • Applikationsbeispiel: Auflösen von Tabletten oder Kapseln in Lösungsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Beschreibung Mit Dissolver-Platte ausgestattet
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultra TURRAX™ Röhrchen-Homogenisator P control
Verpackungsmenge 10/Packung