Learn More
Corning™ X-SERIES™ Counterweight
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Gewicht: Hoch
Gewicht: Mittel
Gewicht: Niedrig
Kapazität (metrisch):
161 bis 240 ml
40 bis 90 ml
91 bis 160 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Corning™ X-SERIES™ Systeme werden für Corning™ von der ThermoGenesis Corp. hergestellt.
X-SERIES™, X-WASH™, X-LAB™, X-BACS™, und X-MINI™ sind entweder eingetragene Marken oder Marken der ThermoGenesis Corp. in den USA und/oder anderen Ländern.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 40 bis 90 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | X-WASH- und X-LAB-Systeme |
| Menge | 1 Stück/Packung, 1 Stück/Karton |
| Produkttyp | Gewicht: Niedrig |