Learn More
Draeger X-plore™ 1700 Einweg-Atemschutzmaske FFP3 mit Ventil
Código de producto. 10079749
Cambiar vista
Click to view available options
Filtertyp:
FFP3
Tamaño de la unidad:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Filtertyp Tamaño de la unidad
10079749 FFP3 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
PSA-Gesichtsmaske mit Atemschutz, FFP3-Maske, Atemschutzmaske mit Ventil
Código de producto. 10079749 Proveedor Draeger N.º de proveedor 3951088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.15 CHF
    61.66 CHF / 10 Stück
    Sparen 55.49 CHF
    47% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Ver productos alternativos
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
PSA-Gesichtsmaske mit Atemschutz, FFP3-Maske, Atemschutzmaske mit Ventil
Der X-plore™ 1700 macht das Atmen leicht und angenehm. Der CoolSAFE Das Filtermaterial vereint geringen Atemwiderstand und hohe Filterleistung in einer Maske. Das CoolMAX-Ventil gibt feuchte und warme ausgeatmete Luft effizient an die Außenluft ab.
  • CoolSAFE™ Das Filtermaterial vereint geringen Atemwiderstand mit hoher Filterleistung
  • Der flexible Nasenclip sorgt für guten Sitz in kritischen Bereichen.
  • Die weiche Innenschicht ist hypoallergen und weist Feuchtigkeit länger ab.
  • VarioFLEX™ Kopfgeschirr mit durchgehender Schlaufe erleichtert das An- und Ausziehen, das weiche, reißfeste Gummiband ist leicht verstellbar und verhindert das Verheddern der Haare.
  • Optional CoolMAX™ Das Ausatemventil bietet einen geringen Atemwiderstand, verhindert Wärmestau und trägt zu einem kühlen Körper bei.
  • Die flache Klappform spart Platz und erleichtert den Transport.
Especificaciones
Beschreibung FFP3-Atemschutzmaske mit Ventil und optionalem CoolMAX™ Ausatemventil
Filtertyp FFP3
Material Hypoallergenes Innenmaterial
Mit Ausatemventil Ja
Material der Filtrationsschicht Hochleistungsfiltermaterial CoolSAFE , zusätzliche Anforderungen an die Dolomitstaubprüfung erfüllt
Material Kopfband VarioFLEX Kontinuierliches, verstellbares elastisches Kopfgeschirr
Art des Objektivrevolvers Flexibler Nasenclip
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.