Learn More
Melford X-Phos BCIP
Artikelnummer. 30018114
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018114 100 mg 100 Milligramm
30018115 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018114 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. B740000.1
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kolorimetrisches Substrat für die Aktivität der alkalischen Phosphatase in Blotting-, immunhistochemischen und zytochemischen Techniken.
Kolorimetrisches Substrat für die Aktivität der alkalischen Phosphatase in Blotting-, immunhistochemischen und zytochemischen Techniken. Bildet bei Verwendung mit NBT einen violetten, unlöslichen Niederschlag.
Spezifikation
Menge 100 mg