Learn More
Abeba™ X-Light Low Safety Shoe
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Größe 35 bis 48
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Glattleder, schwarz
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Stahlzehenkappe
- Austauschbare Active Comfort-Einlegesohle (Best.- 351620)
- Antistatisch
- Reflektierendes Material
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Leder |
| Größe | 35 |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC |