Learn More
ABEBA™ X-Light Schwarze Sicherheitsloafer S2
Description
- Leicht, bequem, hygienisch
- Entspricht EN ISO 20345 : 2012, S2 SRC
- ESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1
- Rutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC
- Gute Dämpfung
- Waschbare schwarze Mikrofasern
- Silberionen-Einlegesohle
- Austauschbare Active Comfort-Einlegesohle
- Keimfrei gemacht
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
| Farbe | Schwarz |
| Auskleidungsmaterial | Atmungsaktives Futter mit Silberionen |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 40 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | Loafer |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Verpackungsmenge | 1 Paar |
| Show More |