Learn More
ABEBA™ X-Light Schwarze Sicherheitsclogs SB
ABEBAtrade; X-Light Schwarze Sicherheitsclogs SB mit Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung, austauschbarer Active Comfort-Einlegesohle und festem Fersenriemen.
Marke: ABEBA™ 7131035/42
Additional Details : Gewicht : 1.12000kg
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S2 SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliSchwarzes Glattleder/liliSilberionen-Einlegesohle/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
Kunststoff | |
Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar | |
Atmungsaktives Futter mit Silberionen | |
42 | |
Polyurethan | |
Stahl | |
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340 |
CE EN ISO 20345:2012 SB, FO, SRC, ESD | |
Schwarz | |
Leder | |
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend | |
Clogs | |
1 Paar | |
Wasser |