Learn More
Thermo Scientific™ X-Gal
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
2g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
2 Gramm
Descripción
Thermo Scientific™ Fermentas X-Gal (5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-beta-D-Galactopyranosid) ist ein inertes chromogenenes Substrat für beta-Galaktosidase, das X-Gal zu einer farblosen Galactose und 4-Chlor-3-Brom-Indigo hydrolysiert und so ein intensiv blaues Präzipitat bildet.
Die Induktion des lacZ-Gens mit IPTG führt zur Hydrolyse von X-Gal und zur Entstehung blauer Kolonien. Die X-Gal-Lösung ist eine stabile, 0,22-μm-membrangefilterte Lösung und eignet sich in Verbindung mit IPTG zur unmittelbaren Verwendung beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening.
Especificaciones
Especificaciones
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für den direkten Einsatz in Verbindung mit IPTG für Blau-Weiß-Kolonie-Screenings. |
| Produkttyp | X-Gal |
| Menge | 0.5 g |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido