Learn More
uvex X-Fit Schutzbrille
Artikelnummer. 17747699 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig, grau
Durchsichtig, rosafarben
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17747699 Durchsichtig, grau 1 Stück
17727699 Durchsichtig, rosafarben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17747699 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9199285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.65 CHF
    8.76 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.89 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Uvex X-Fit Schutzbrille bietet optimale Augenabdeckung und hohe Akzeptanz für den Träger.
Der uvex x-fit wiegt nur 23 Gramm. Die X-förmige Gestaltung der Linse und die lichtdurchlässigen Seitenarme machen die uvex x-fit ein echtes Highlight.
Allgemeine Eigenschaften
  • Klassische Schutzbrille mit guter Augenabdeckung
  • Robuste Polycarbonatlinse mit der ’bewährten Supravision-Beschichtungstechnologie von uvex. – Permanent beschlag- und kratzfeste Linse
  • Metallfrei
Sicherheitsvorrichtungen
  • Zertifiziert in Übereinstimmung mit EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutzfilter)
  • Kennzeichnung: W 166 FT CE – 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400 – 100% Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis zu 400 nm
Komfortmerkmale
  • Anpassung an jede Kopf- und Gesichtsform mit dem optionalen uvex Komfortschieber – eine mehrstufige Bügelneigung, die es dem Träger ermöglicht, seine individuelle, bequeme Trageposition zu erreichen.
  • Nasensteg für Tragekomfort rund um die Uhr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektivtyp chemikalienbeständig
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Farbe Durchsichtig, grau
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166, EN 170
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Ergonomische Schutzbrille
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard