Learn More
Uvex™ X-Fit Spectacles
8.27 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig, grau
Durchsichtig, rosafarben
Beschreibung
Die uvex x-fit wiegt nur 23 Gramm. Das x-Design der Gläser und die durchsichtigen Bügel machen die uvex x-fit zu einem echten Highlight.
Allgemeine Eigenschaften
- Klassische Schutzbrille mit guter Augenabdeckung
- Robustes Polycarbonat-Glas mit der bewährten Supravision Beschichtungstechnologie von uvex – für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Gläser
- Metallfrei
Sicherheitsmerkmale
- Zertifiziert in Übereinstimmung mit EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutzfilter)
- Kennzeichnung: W 166 FT CE – 2C-1,2 W1 FTKN CE
- UV400 – 100% Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
Komfortmerkmale
- Mit dem optionalen uvex Comfort Slider können Sie Anpassungen für jede Kopf- und Gesichtsform vornehmen – eine mehrstufige Bügelneigung, die es Trägern ermöglicht, ihre eigene bequeme Trageposition einzustellen.
- Nasensteg für Tragekomfort rund um die Uhr
Spezifikation
Objektivtyp | chemikalienbeständig |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Farbe | Durchsichtig, rosafarben |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 170 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Lens Material | Polycarbonat |
UV-Schutz | UV400. |