Learn More
uvex X-Craft Pro Low Cut 68002 Schwarz S1 PL PU/TPU Breite 11
Artikelnummer. 30245497 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30245497 42 1 Paar
30245480 35 1 Paar
30245484 36 1 Paar
30245490 37 1 Paar
30245496 38 1 Paar
30245494 39 1 Paar
30245491 40 1 Paar
30245489 41 1 Paar
30245485 43 1 Paar
30245493 44 1 Paar
30245492 45 1 Paar
30245488 46 1 Paar
30245481 47 1 Paar
30245482 48 1 Paar
30245495 49 1 Paar
30245483 50 1 Paar
30245487 51 1 Paar
30245486 52 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 30245497 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6800242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00 CHF
    143.91 CHF / 1 Paare
    Sparen 21.09 CHF
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der sportliche uvex Die Sicherheitsschuhserie 1 x-craft hebt leichte Anwendungen in Handel, Industrie und Logistik auf ein neues Niveau. Es richtet sich an Leistungsträger und bietet Unterstützung für eine Vielzahl von Aktivitäten und Arbeitsumgebungen.
Absolute Flexibilität und optimale Unterstützung sind dank der Sohle garantiert, die über folgende Merkmale verfügt: uvex Das Bionom X-Prinzip und eine integrierte Flexzone im Vorfußbereich. Der uvex 1 x-craft setzt mit der dynamischen Abriebschutzkappe, den technologisch fortschrittlichen Obermaterialien und dem perforierten Zungendesign neue Maßstäbe in puncto Abriebfestigkeit, Schutz und Atmungsaktivität. Die i-PUREnrj planet-Mittelsohle sorgt für eine gleichmäßige Energierückgabe. Ob Nachhaltigkeit, Komfort, Sportlichkeit oder Innovation – die uvex Der 1 x-craft ist einfach die nächste Stufe der Sicherheitsschuhe.
Allgemeine Eigenschaften
  • Sportlicher, besonders leichter S1 PL Sicherheitsschuh
  • Hergestellt aus synthetischen Materialien, daher geeignet für Personen mit Chromallergie
  • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen Substanzen, die die Netzwirkung beeinträchtigen.
  • Individuell verstellbare, elastische Schnürsenkel mit Schnellverschluss
Komfortmerkmale
  • Widerstandsfähiges, robustes und flexibles PUtek-Obermaterial im Vorfußbereich
  • Atmungsaktives, leichtes und reißfestes Ripstop-Material
  • Atmungsaktive weitmaschige Auskleidung
  • Größen 35–40, hergestellt mit einem Damen-Leisten
  • Herausnehmbare, antistatische Komfort-Innensohle (Artikelnummer: 95797-0)
Schutzmerkmale
  • Stoßdämpfend uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit Energierückgabe, hergestellt aus 15% recyceltem Granulat aus Produktionsüberschüssen
  • Abriebfest uvex x-tended grip planet TPU-Außensohle, hergestellt aus 10 % recyceltem Granulat aus Produktionsüberschüssen
  • Schäumende Polyurethan-Schutzkappe
  • Fersenkorb aus geschäumtem Polyurethan
  • 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
  • Durchdringungsbeständigkeit von flexiblen Textilien
  • ESD-zertifiziert
Anwendungsbereiche
  • Leichte Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Polycarbonat
Größe 42
Sohlenmaterial TPU
Zehenmaterial Polymer
Geschlecht Unisex
Beständig gegen Ausrutschen, Wasser
Waterproof Wasserfest
Produkttyp Sicherheitsschuh