Learn More
Melford Xa-Gal
Artikelnummer. 30018097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018097 1 g 1 Gramm
30018096 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018097 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. B719001.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chromogenes Substrat zum Nachweis der α-Galactosidase-Aktivität in der Hefe Saccharomyces cerevisiae.
Chromogenes Substrat zum Nachweis der α-Galactosidase-Aktivität in der Hefe Saccharomyces cerevisiae. Wird im Hefe-Zwei-Hybrid-System verwendet, um Protein-Protein-Interaktionen in zufälligen Bibliotheken nachzuweisen. Das Enzym α-Galactosidase ermöglicht es der Hefe, das Disaccharid Melibose während des Wachstums oder der Gärung als Kohlenstoffquelle zu nutzen. Die Sekretion dieses Enzyms als Reaktion auf die Aktivierung des GAL4-Gens hydrolysiert Xa-GAL und führt zur Blaufärbung der Hefekolonien. Dieses Reportersystem ermöglicht sofort sichtbare Ergebnisse auf Selektionsplatten und macht einen zweiten Test zur Bestimmung der Filterlebensdauer überflüssig.
Spezifikation
Menge 1 g