Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 Leistung Clean™ Wiederverwendbare, strapazierfähige Handtücher, 1 BRAG™ Kasten
Beschreibung
- Jede BRAG™ Die Schachtel enthält 152 weiße Tücher.
- Präzisionsgefertigt zur Entfernung von Metallspänen und -rückständen von abrasiven Oberflächen wie Maschinen, Werkzeugen und Teilen
- Hilft dabei, Produktivität und Effizienz zu steigern und gleichzeitig Abfall zu reduzieren
- Sehr gut wiederverwendbar, bis zu 20 Mal.
- Fortschrittlich Hydroknit™ Dank modernster Technologie sind diese professionellen Reinigungstücher robust und saugfähig. Durch das Hydroverfestigungsverfahren werden Zellulosefasern zu einem Gewebe verbunden, was eine schnellere Absorption und höhere Reißfestigkeit ermöglicht.
- Wiederverwendbare Reinigungstücher wurden auf Kompatibilität mit Sprüh- und Wischanwendungen mit Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmittel (Natriumhypochlorit) und Quats (quaternären Ammoniumverbindungen) getestet.
- Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeit.
- Entwickelt zur Verbesserung der Hygiene durch Minimierung des Kontakts von Schmutz und Staub mit den Reinigungstüchern; tragbar und ideal für kleine Arbeitsbereiche.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hochleistungs-Scheibenwischer |
| Länge (angloamerikanisch) | 9,055 in. |
| Länge (metrisch) | 25.4 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9,055 in. |
| Breite (metrisch) | 23.5 cm |
| Material | Papier |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 42,6 x 28,2 cm (16,8 x 11,1 in.) |
| Verpackungsmenge | 160 Tücher/Box |
| Lage | 1-lagig |
| Mehr anzeigen |