Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 Leistung Clean™ Wiederverwendbare, strapazierfähige Handtücher, 1 BRAG™ Kasten
Artikelnummer. 16853380
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Stahlblau
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16853380 Stahlblau 1 Stück
16865543 Weiß 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16853380 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 8294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 CHF
    40.38 CHF / 1 Stück
    Sparen 83.62 CHF
    67% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reinigungstücher sind robust, langlebig, reißfest und zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: Hydroknit™ Technologie für leichte, saugfähige Tücher. Wiederverwendbare Tücher eignen sich ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung und werden in einer BRAG™ Box für den mobilen Einsatz und für kleine Arbeitsbereiche. Menge: 1 Schachtel x 152 saugfähige Tücher.
  • Jede BRAG™ Die Schachtel enthält 152 weiße Tücher.
  • Präzisionsgefertigt zur Entfernung von Metallspänen und -rückständen von abrasiven Oberflächen wie Maschinen, Werkzeugen und Teilen
  • Hilft dabei, Produktivität und Effizienz zu steigern und gleichzeitig Abfall zu reduzieren
  • Sehr gut wiederverwendbar, bis zu 20 Mal.
  • Fortschrittlich Hydroknit™ Dank modernster Technologie sind diese professionellen Reinigungstücher robust und saugfähig. Durch das Hydroverfestigungsverfahren werden Zellulosefasern zu einem Gewebe verbunden, was eine schnellere Absorption und höhere Reißfestigkeit ermöglicht.
  • Wiederverwendbare Reinigungstücher wurden auf Kompatibilität mit Sprüh- und Wischanwendungen mit Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmittel (Natriumhypochlorit) und Quats (quaternären Ammoniumverbindungen) getestet.
  • Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeit.
  • Entwickelt zur Verbesserung der Hygiene durch Minimierung des Kontakts von Schmutz und Staub mit den Reinigungstüchern; tragbar und ideal für kleine Arbeitsbereiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Hochleistungs-Scheibenwischer
Länge (angloamerikanisch) 9,055 in.
Länge (metrisch) 25.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 9,055 in.
Breite (metrisch) 23.5 cm
Material Papier
Farbe Stahlblau
Abmessungen (L x B) 42,6 x 28,2 cm (16,8 x 11,1 in.)
Verpackungsmenge 160 Tücher/Box
Lage 1-lagig