Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 Hydroknit™ Tücher
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
600 Stück
Beschreibung
- Reinigungstuch für den mehrmaligen Gebrauch mit Hydroknit™ Technologie
- Beständig gegen die meisten Lösungsmittel, reduziert Rückstände, ermöglicht eine schnelle Reinigung, trägt zur Kostenreduktion bei
- Ideal für: leichte Reinigung von Klebstoff, Öl, Schmutz, Schmiermitteln, Verdünnern und Lösungsmitteln, Glasreinigung, Präzisionsreinigung von komplexen Maschinen und Teilen, Handreinigung
- Erhältlich als vierfach gefalzte Wischtücher
- In spritzwasserfesten, wasserabweisenden Polybeuteln zum sofortigen Zugriff auf hygienisch geschützte Tücher im Arbeitsbereich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wischtücher aus Vlies |
| Länge (angloamerikanisch) | 12,48 Zoll |
| Länge (metrisch) | 30,5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 Zoll |
| Breite (metrisch) | 31,7 cm |
| Material | Mit Nylon verstärktes Papier |
| Flächengewicht | 5,59kg |
| Farbe | Weiß |
| Format | 1/4 gefaltet |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Leichte Reinigung |
| Mehr anzeigen |