Learn More
Kimberly-Clark Professional™ WypAll™ L20 Reinigungstücher für mittlere Beanspruchung
Artikelnummer. 31188849
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe
31188849 Blau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Kunststoffverpackung – Erstickungsgefahr. Bitte achten Sie darauf, das Produkt entsprechend dem auf der Verpackung angegebenen Gewicht sicher zu transportieren. Für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Artikelnummer. 31188849 Lieferant Kimberly-Clark Professional™ Lieferanten-Nr. 7381
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kunststoffverpackung – Erstickungsgefahr. Bitte achten Sie darauf, das Produkt entsprechend dem auf der Verpackung angegebenen Gewicht sicher zu transportieren. Für den Kontakt mit Lebensmitteln.
WypAll™ Das kompakte Wischpapier L20 ist für vielseitige Reinigungs- und Wischvorgänge in Produktions- und Wartungsumgebungen konzipiert und eignet sich perfekt zur Reinigung von Werkzeugen und Teilen. Die Prägetechnologie dieser Papierwischtücher sorgt für eine hervorragende Balance zwischen Leistung und Wert.
Ganz gleich, mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe ihres Tages in Kontakt kommen, geben Sie ihnen mehr Sicherheit, indem Sie bewährte Reinigungs- und Desinfektionslösungen für die Hygiene am Arbeitsplatz bereitstellen, um die Übertragungskette von Keimen zu unterbrechen. WypAll™ Die Produkte von Brand Professional Wiping Paper sind für die jeweiligen Einsatzumgebungen konzipiert, um Ihre Wischaufgabe jedes Mal optimal zu erfüllen. Diese blauen, 2-lagigen, mittelstarken Reinigungstücher für den Einmalgebrauch sind vielseitig, klein, einfach zu handhaben und für eine Vielzahl von Wischaufgaben geeignet. Sie eignen sich hervorragend für die Reinigung von Werkzeugen und Teilen in Prozess- und Wartungsumgebungen. Die Prägetechnologie bietet eine hervorragende Balance zwischen Leistung und Wert.
  • Einzelblattgröße 25 (L) x 34 cm (B)
  • Jede Wypall™ Die kompakte Wischtuchrolle L20 enthält 165 Wischtücher.
  • Konzipiert für vielseitige Reinigungs- und Wischvorgänge in Prozess- und Wartungsumgebungen und perfekt geeignet für die Reinigung von Werkzeugen und Teilen.
  • Die Prägetechnologie im Wischpapier verleiht diesen Reinigungstüchern ein hervorragendes Verhältnis von Leistung und Preis.
  • Diese WypAll™ Die Papierwischtücher sind in einem kompakten Rollenformat erhältlich, um den Transport zu erleichtern und die Anwendung zu vereinfachen.
  • Entwickelt für die Verwendung mit dem WypAll™ Spender für Wischtücher (Produktcode 7041)
  • Hilft, die Kette der Keimübertragung zu durchbrechen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischpapier
Länge (angloamerikanisch) 9,84 in.
Länge (metrisch) 25 cm
Breite (angloamerikanisch) 13,38 in.
Breite (metrisch) 34 cm
Material Papier
Farbe Blau
Abmessungen (L x B) 25 x 34 cm
Verpackungsmenge 12 Rollen x 165 Blatt