Learn More
WypAll™ WypAll™ L10 Allgemeines Reinigungs- und Einzelhandels-Wischpapier für Reach PLUS- und Rollenspender
Artikelnummer. 17759108
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
38 x 18.3 cm
Packungsgröße:
6 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17759108 38 x 18.3 cm 6 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17759108 Lieferant WypAll™ Lieferanten-Nr. 7406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.00 CHF
    49.92 CHF / 6 Rollen
    Sparen 47.08 CHF
    48% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WypAll™ L10 Allgemein Clean™ Service- und Einzelhandels-Wischpapier bietet außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit für leichte Wischarbeiten. Weiße Reinigungstücher für die Mittelzuführungsrolle, kompatibel mit unserem vielseitigsten Mittelzuführungsspender, dem WypAll™ Erreichen PLUS™ und mit Aquarius™ Rollen Control™ Scheibenwischerspender.
Vom Aufwischen von Schmutz, Öl und Fett bis zum Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten bei der Lebensmittelzubereitung – das richtige Wischtuch zur Hand zu haben, ist für Ihren Betrieb unerlässlich. Eine saubere, saugfähige und langlebige Alternative zu Papiertüchern, Putzlappen und Werkstatttüchern, WypAll™ bietet eine breite Palette an aufgabenspezifischen Wischtüchern und Lappen, die auf die Bedürfnisse Ihrer Branche zugeschnitten sind und Ihnen mehr Sicherheit bei jeder Reinigung geben. Der General Clean™ Das Sortiment trägt mit effektiven Reinigungslösungen für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten zur Schaffung eines sauberen Arbeitsumfelds bei. WypAll™ L10 Allgemein Clean™ Reinigungstücher für den Service- und Einzelhandelsbereich sind so konzipiert, dass sie Ihre Reinigungsaufgabe jedes Mal optimal erfüllen. Diese Wischpapierrollen sind mit unserem vielseitigsten Zentralspender kompatibel. WypAll™ Erreichen PLUS™ (6521). Der WypAll™ Erreichen PLUS™ Der Spender hilft, Geld zu sparen und die Umweltbelastung zu reduzieren, indem er das ultimative, vielseitige Einzelblatt-Spendersystem bietet. Bietet hygienische, mehrfach positionierbare Wandmontageoptionen, WypAll™ Erreichen PLUS™ bietet bis zu 50 % weniger Papierverbrauch* So fördern Sie Nachhaltigkeit in Ihrem gesamten Unternehmen und reduzieren die CO2-Emissionen. Diese markengeprägten, einbläschenperforierten Mittelzuführungswalzen sind mittelgroß und verfügen über eine hohe Kapazität. Unser einzigartiges Airflex™ Die Technologie sorgt für außergewöhnliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit jedes einzelnen Papiertuchs. Die vielseitigen, weißen, einlagigen Reinigungspapierrollen können je nach Bedarf innerhalb oder außerhalb eines Spenders verwendet werden. WypAll™ L10 Allgemein Clean™ Service- und Einzelhandels-Wischrollen sind ebenfalls mit unseren Produkten kompatibel. Aquarius™ Rollen Control™ Wandmontierte Scheibenwischerspender in Weiß (7018) und Grau (7181) unter Verwendung der vorhandenen roten Abdeckplatte. Diese schnell befüllbaren, leicht zu reinigenden Wischpapierspender bieten zuverlässigere Lösungen für die Einzelblattentnahme. Die kontrollierte Einzelblattentnahme reduziert die Anzahl der verwendeten Reinigungstücher und stellt gleichzeitig sicher, dass der Benutzer nur das benötigte Tuch berührt. Dies gewährleistet ein Höchstmaß an Hygiene und bietet eine bessere Kostenkontrolle. Diese WypAll™ Papierwischtücher können einmalig mit Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel verwendet werden. Diese Kimberly-Clark™ Die Wischtücher wurden auf Kompatibilität mit Peressigsäure, Wasserstoffperoxid und Quats (quaternären Ammoniumverbindungen) bei Sprüh- und Wischanwendungen getestet. Die Kompatibilität mit Sprüh- und Wischmethoden trägt dazu bei, dass die Mitarbeiter ihre Arbeitsbereiche, Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzgelegenheiten und Lebensmittelzubereitungsbereiche vor und nach Gebrauch selbst abwischen können. Das Sprühen und Abwischen hilft den Produktionsmitarbeitern außerdem, ihre einzelnen Arbeitsplätze vor der Übergabe an die nächste Schicht zu reinigen/desinfizieren. Für Umgebungen, in denen ein vollständig getränktes Wischen erforderlich ist, diese WypAll™ Die Wischtücher werden auf ihre Verträglichkeit mit Seife/Reinigungsmitteln getestet. Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeit. Diese WypAll™ L10-Zentralwalzen sind für den Einsatz in Service- und Einzelhandelsumgebungen konzipiert. Diese WypAll™ Scheibenwischer sind auch in Blau erhältlich (7407). Jedes Reinigungstuch hat die Maße 38 cm (L) x 18,3 cm (B). *Ergebnisse der Hall-Tests August 2022.
  • Jede WypAll™ L10 Allgemein Clean™ Die Rolle Service- und Einzelhandels-Wischtücher enthält 500 weiße, einlagige, markengeprägte Papierwischtücher.
  • Die vielseitigen Wischerrollen mittlerer Größe werden in einem Centerfeed-Rollenformat geliefert, können innerhalb oder außerhalb eines Spenders verwendet werden und bieten mehr Blätter pro Rolle, was zu weniger Nachfüllungen und weniger Lkw auf der Straße führt.
  • Reinigungspapierrollen kompatibel mit Aquarius™ Rollen Control™ Scheibenwischerspender (7018, 7181) unter Verwendung der vorhandenen roten Platte und auch unserer WypAll™ ReachPlus™ Spender (6521), der zuverlässigere Lösungen für die Einzelblattentnahme bietet und so für verbesserte Hygiene am Arbeitsplatz und bessere Kostenkontrolle sorgt.
  • Mit einzigartigen Airflex™ Dank dieser Technologie bieten diese Reinigungstücher außergewöhnliche Stärke und Saugfähigkeit.
  • Diese WypAll™ L10 Einzelblatt-Perforationsrollen mit Mittelzuführung sind für den Einsatz im Service- und Einzelhandelsbereich konzipiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischpapier
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Länge (metrisch) 38 cm
Breite (angloamerikanisch) 7,2 in.
Breite (metrisch) 18.3 cm
Material Papier
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 38 x 18.3 cm
Format Zentral-Entnahmerolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Reinigungsdienste, Einzelhandelsreinigung
Zur Verwendung mit (Geräte) Reach PLUS und Aquarius™ Rollen Control™ Wandmontierte Wischmoppspender
Verpackungsmenge 6 Rollen à 500 Wischtücher (insgesamt 3000 Stück)
Lage 1-ply