Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Allgemein Clean™ Reinigungs- und Wischpapier 7407, 6 blaue Rollen à 500 Wischtücher
Artikelnummer. 30158588
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackungsmenge:
500 x 6 Rollen (insgesamt 3000)
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsmenge Packungsgröße
30158588 500 x 6 Rollen (insgesamt 3000) 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158588 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 7407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00 CHF
    49.92 CHF / 6 Stück
    Sparen 71.08 CHF
    58% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Service- und Einzelhandels-Wischpapier bietet außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit für leichte Wischarbeiten. Blaue Reinigungstücher für Mittelrollen, kompatibel mit WypAll™ Erreichen PLUS™ Und Aquarius™ Rollen Control™ Scheibenwischerspender. Menge: 6 blaue Rollen à 500 Papierwischer (insgesamt 3.000 Stück).
  • Jede L10 Service- und Einzelhandels-Wischpapierrolle enthält 500 markengeprägte, einlagige, blaue Papiertücher.
  • Die vielseitigen, mittelgroßen Wischtücher werden als Mittelrollen geliefert, können innerhalb oder außerhalb eines Spenders verwendet werden und bieten mehr Blätter pro Rolle, was zu weniger Nachfüllungen führt.
  • Blaue Rolle kompatibel mit Aquarius™ Rollen Control™ Scheibenwischerspender (7018, 7181) unter Verwendung der vorhandenen roten Platte
  • Kompatibel mit WypAll ReachPlus™ Spender (6521) bietet zuverlässigere Lösungen zur Einzelblattentnahme für verbesserte Hygiene am Arbeitsplatz und bessere Kostenkontrolle.
  • Einzigartig Airflex™ Die Technologie sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit.
  • L10 Einzelblatt-Perforationsrollen in Blau mit Mittelzuführung sind für den Einsatz im Service- und Einzelhandelsbereich konzipiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischpapier
Länge (angloamerikanisch) 15,35 in.
Länge (metrisch) 58.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 15,35 in.
Breite (metrisch) 39 cm
Material Papier
Farbe Blau
Verpackungsmenge 500 x 6 Rollen (insgesamt 3000)