Learn More
Kimberly-Clark™ Wypall™ Tücher
Reinigungstuch für den mehrmaligen Gebrauch mit HYDROKNIT™ Technologie. Kimberly-Clark™ WYPALL™ Reinigungstücher sind gegen die meisten Lösungsmittel beständig, reduzieren Rückstände, ermöglichen eine schnelle Reinigung und tragen gleichzeitig zur Kostensenkung bei.
Marke:  Kimberly-Clark™ 7441
Additional Details : Gewicht : 1.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12579727
  • 90.65 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferung in 6 Beuteln x 50 Tücher = 300 Tücher
  • Tücher können gespült und wiederverwendet werden
  • Die HYDROKNIT™ Technologie ermöglicht hohe Absorption, Festigkeit und Haltbarkeit (nass oder trocken)
  • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel, reduziert Rückstände, ermöglicht eine schnelle Reinigung, trägt zur Kostenreduktion bei.
  • Ideal für die hygienische Reinigung in Waschräumen, klinischen und Patientenbereichen, Küchen und Lebensmittelverarbeitungsbereichen; trägt durch Farbcodierung zur Reduzierung von Kreuzkontamination bei.
  • In einem spritzwasserfesten, wasserabweisenden Polybeutel zum sofortigen Zugriff auf hygienisch geschützte Tücher im Arbeitsbereich.
Spezifikation
Spezifikation
Trockenes Wischtuch
24,5 cm
Sehr saugfähig
Blau
41,60 x 24,50 cm
6 Beutel x 50 Blatt
41,6 cm
Vliesstoff Polyproylen-Zellulose-Gewebe
1,96 kg (4,32 lbs.)
Wiederverwendbar
Zweck der Reinigung