Learn More
Kimberly-Clark™ Wypall™ Tücher
Reinigungstuch für den mehrmaligen Gebrauch mit HYDROKNIT™ Technologie. Kimberly-Clark™ WYPALL™ Reinigungstücher sind gegen die meisten Lösungsmittel beständig, reduzieren Rückstände, ermöglichen eine schnelle Reinigung und tragen gleichzeitig zur Kostensenkung bei.
90.65 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Trockenes Wischtuch |
---|---|
Material | Vliesstoff Polyproylen-Zellulose-Gewebe |
Flächengewicht | 1,96 kg (4,32 lbs.) |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Verpackungsmenge | 6 Beutel x 50 Blatt |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12579727
|
Kimberly-Clark™
7441 |
Blau |
90.65 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12605596
|
Kimberly-Clark™
7442 |
Grün |
90.65 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Lieferung in 6 Beuteln x 50 Tücher = 300 Tücher
- Tücher können gespült und wiederverwendet werden
- Die HYDROKNIT™ Technologie ermöglicht hohe Absorption, Festigkeit und Haltbarkeit (nass oder trocken)
- Beständig gegen die meisten Lösungsmittel, reduziert Rückstände, ermöglicht eine schnelle Reinigung, trägt zur Kostenreduktion bei.
- Ideal für die hygienische Reinigung in Waschräumen, klinischen und Patientenbereichen, Küchen und Lebensmittelverarbeitungsbereichen; trägt durch Farbcodierung zur Reduzierung von Kreuzkontamination bei.
- In einem spritzwasserfesten, wasserabweisenden Polybeutel zum sofortigen Zugriff auf hygienisch geschützte Tücher im Arbeitsbereich.
Spezifikation
Trockenes Wischtuch | |
1,96 kg (4,32 lbs.) | |
6 Beutel x 50 Blatt |
Vliesstoff Polyproylen-Zellulose-Gewebe | |
Wiederverwendbar |