missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WWP1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Proteintech 67804-1-IG-20UL

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 30236089

  • 135.62 CHF / 20 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

The WWP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human WWP1. This antibody recognizes human antigen. The WWP1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation

Spezifikation

WWP1
2G8G11
Unconjugated
Mouse
Protein A purification
Primary
Human
95-105 kDa
Liquid
Western Blot, ELISA
1000 μg/mL
AIP5; DKFZp434D2111; Tiul1; hSDRP1
Recombinant Protein
20 μL
11059
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody
IgG2b
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt