Learn More
Abnova™ WSB1 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16118092
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16118092
Marke: Abnova™ H00026118P01.10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH21110
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 26118
Molekulargewicht 72.05
Name WSB1 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MASFPPRVNEKEIVRLRTIGELLAPAAPFDKKCGRENWTVAFAPDGSYFAWSQGHRTVKLVPWSQCLQNFLLHGTKNVTNSSSLRLPRQNSDGGQKNKPREHIIDCGDIVWSLAFGSSVPEKQSRCVNIEWHRFRFGQDQLLLATGLNNGRIKIWDVYTGKLLLNLVDHTEVVRDLTFAPDGSLILVSASRDKTLRVWDLKDDGNMMKVLRGHQDWVYSCAFSPDSSMLCSVGASKAVFLWNMDKYTMIRKLEGHHHDVVACDFSPDGALLATASYDTRVYIWDPHNGDILMEFGRLFPPPTPIFAGGANDRWVRSVSFSHDGLHVASLADDKMVRFWRIDEDYPVQVAPLSNGLCCAFSTDGSVLAAGTHDGSVYFWATPRQVPSLQHLCRMSIRRVMPTQEVQELPIPSKLLEFLSYRI
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias SWIP1/WSB-1
Gebräuchliche Bezeichnung WSB1
Gensymbol WSB1
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST