Learn More
WSB1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen WSB1
Konzentration 0.37 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838903
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11666-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828903
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11666-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
WSB1 (WD repeat and SOCS box-containing 1), also known as SWIP1, is a 421 amino acid protein that contains one SOCS box domain and six WD repeats. Expressed as multiple alternatively spliced isoforms, WSB1 is thought to function as part of an SCF-like ECS (Elongin-Cullin-SOCS-box protein) E3 ubiquitin ligase complex that mediates the ubiquitination and proteasomal degradation of target proteins, such as DIO2. Overexpression of WSB1 is implicated in pancreatic cancer progression, suggesting a role for WSB1 in carcinogenesis.
Spezifikation
Spezifikation
WSB1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9Y6I7
26118
WSB1 Fusion Protein Ag2211
Primary
-20°C
WSB1
0.37 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
SWIP1, WSB 1, WSB1
WSB1
IgG
Antigen Affinity Chromatography