Learn More
Wright-Färbemittel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429016
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11429016
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17903.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 68988-92-1 | C36H27Br4N3O5S+2 | 933.304 g/mol
Useful stain for blood and for bone marrow films
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68988-92-1
Summenformel C36H27Br4N3O5S+2
Molekulargewicht (g/mol) 933.304
MDL-Nummer MFCD00082143
InChI-Schlüssel AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
PubChem CID 25113599
IUPAC-Name [7-(Dimethylamino)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazan;2-(2,4,5,7-Tetrabrom-3,6-Dihydroxyxanthen-10-ium-9-yl)Benzoesäure
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wright's Stain
Menge 25 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Wright's Stain
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Wright's Stain