Learn More
Micronova™ WrapMop™ Verlängerungsgriffe und Anschlussstücke
Aluminium-Verlängerungsgriffe und Adapter für Micronova Wrapmops
Marke:  Micronova™ ALUMEH-18
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12791635
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit der Micronova WrapMop-Serie
  • NovaPoly WrapMop Modellnummern WM612-14 und WM612-18
  • MegaTex WrapMop Modellnummern WM62012-14 und WM62012-18
  • Mikrofaser WrapMop Modellnummern WM6AA12-14 und WM6AA12-18
Spezifikation
Spezifikation
Verlängerungsgriff
72 bis 216 Zoll
Aluminium
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer036095-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/01/2023 Catalog NumberALUMEH-18
Chargennummer033496-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/07/2022 Catalog NumberALUMEH-18
Chargennummer031026-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/07/2022 Catalog NumberALUMEH-18
Chargennummer026514-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/07/2021 Catalog NumberALUMEH-18
Chargennummer025702-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/05/2021 Catalog NumberALUMEH-18
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ WrapMop™ Verlängerungsgriffe und Anschlussstücke > Verlängerungsgriff aus Aluminium: 72 bis 216 Zoll (182.9 bis 548.6 cm)