Learn More
Biochrom WPA Lightwave 3+ CT
Artikelnummer. p-7235822
Click to view available options
Enthält:
Spektralphotometer
Spektralphotometer, Bluetooth-Konnektivität
Spektralphotometer, Bluetooth-Konnektivität, integrierter serieller Drucker
Spektralphotometer, integrierter serieller Drucker
Schnittstelle:
Touchscreen-Display, USB-Anschluss, PC über PVC-Software
Touchscreen-Display, USB-Anschluss, PC über PVC-Software, Bluetooth-Konnektivität
Drucker inklusive:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17163628
Marke: Biochrom 80300767
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
WPA Lightwave 3+ CT is a split beam UV/Vis spectrophotometer that combines ease of use with the flexibility of a 40 mm sample port. Expect high resolution with the 3 nm bandwidth. Color touch screen for distinguishing multiple samples by color on graph overlays and to focus on areas of interest.
  • UV/Vis-Spektralphotometer (Split Beam, RBC) für 190 bis 1100 nm (3 nm Bandbreite)
  • Der 5-Zoll-Farb-Touchscreen mit Zoom- und Trackfunktionen ermöglicht die einfache Unterscheidung mehrerer Proben anhand der Farbe auf Diagrammüberlagerungen
  • USB-Anschluss zur Datenerfassung
  • Für Küvetten mit 10, 20 und 40 mm Trennstrecke
  • Die integrierte Software bietet einen Flash-Scan, Messungen fester Wellenlängen, Kinetik und Konzentration mit umfassender Grafikfunktion sowie die Möglichkeit, bis zu 90 Methoden zu speichern
  • Wählen Sie einen integrierten seriellen Drucker, eine Bluetooth-Verbindung oder beides aus
  • Geringes Gewicht und stapelbar während der Lagerung
Spezifikation
Höhe der Strahlmitte 15 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 15,3 in.
Tiefe (metrisch) 390 mm
Detektortyp Twin-CMOS-Array
Display Color Touchscreen
Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch
Lichtquelle Xenon-Blitz
Produktlinie WPA Lightwave 3+ CT
Spektren-Bandbreite 3 nm
Typ UV-Vis Spektralphotometer
Spannung 120/240 V
Wavelength Range 190 bis 1100 nm
Zur Verwendung mit (Anwendung) UV-Vis-Spektralphotometrie
Zur Verwendung mit (Geräte) Zellen mit 10, 20 oder 40 mm Pfadlänge
Höhe (angloamerikanisch) 3,9 in.
Höhe (metrisch) 100 mm
Enthält Spektralphotometer
Schnittstelle Touchscreen-Display, USB-Anschluss, PC über PVC-Software
Monochromator Flachgitter
Geräuschpegel ± 0,005 Spitze bis Spitze ± 0,002 RMS
Photometrische Linearität ±1,3 % oder ±0,008 A, je nachdem, welcher Wert bei 546 nm größer ist
Photometrischer Bereich -0,3 bis 2,5 A, 0,3 bis 199 %T
Photometrische Wiederholbarkeit ±0,002 bis 0,5 A bei 546 nm
Drucker inklusive Nein
Form Round
Streulicht < 0,5 %T 340 nm
Wellenlängengenauigkeit ±2 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit ± 1 nm
Gewicht (angloamerikanisch) 6,6 lb.
Gewicht (metrisch) 3 kg
Breite (angloamerikanisch) 10 in.
Breite (metrisch) 260 mm