Learn More
BUCHI Woulff-Flasche, 125 ml
Artikelnummer. 15415885 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
125 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15415885 125 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15415885 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11059905
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Woulff-Flasche mit 125 ml Fassungsvermögen und P+G-Sicherheitsbeschichtung, inklusive Halter.
  • Zum Einfangen von Partikeln und Tröpfchen
  • Kann auch zum Druckausgleich verwendet werden
  • Sicherheitsbeschichtung für Kunststoff und Glas
  • Halterung im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Woulff-Kolben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abfangen von Partikeln/Tröpfchen und Druckausgleich
Zur Verwendung mit (Geräte) Vakuumpumpe
Enthält Halter
Material (Beschichtung) Kunststoff und Glas
Volumen (metrisch) 125 ml