Learn More
Thermo Scientific Chemicals Wortmannin, Penicillium funiculosum, ≥ 99 %
Artikelnummer. 15416129
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416129 50 mg 50 Milligramm
15406129 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15416129 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63983.MF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Inhibitor der Phosphatidyllinositol-3-Kinase
Wortmannin is used as inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase, used cell biology reagent that has been used previously in research to inhibit DNA repair, receptor-mediated endocytosis and cell proliferation. It inhibits fMLP induced PIP3 and superoxide anion production in guinea pig neutrophils. It blocks insulin metabolic effects in rat adipocytes without affecting the insulin receptor tyrosine kinase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19545-26-7
Summenformel C23H24O8
Synonym KY 12420
Spezifikation
Menge 50 mg
Beschreibung Weißer bis weißgrau
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inhibitor der Phosphatidyllinositol-3-Kinase
Formelmasse 428,44g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver
Assay 99%