Learn More
Wortmannin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10301154 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10301154 5 mg 5 Milligramm
10706642 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10301154 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 328590050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19545-26-7 | C23H24O8 | 428.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19545-26-7
Summenformel C23H24O8
Molekulargewicht (g/mol) 428.44
MDL-Nummer MFCD00133927
InChI-Schlüssel QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
Synonym wortmannin, wartmannin, antibiotic sl-2052, unii-xva4o219qw, xva4o219qw, pi 3-kinase inhibitor, 1alpha,11alpha-11-acetyloxy-1-methoxymethyl-2-oxaandrosta-5,8-dieno 6,5,4-bc furan-3,7,17-trione, 1r,3r,5s,9r,18s-18-methoxymethyl-1,5-dimethyl-6,11,16-trioxo-13,17-dioxapentacyclo 10.6.1.0^ 2,10 .0^ 5,9 .0^ 15,19 nonadeca-2 10 ,12 19 ,14-trien-3-yl acetate, 1s,6br,9as,11r,11br-9a,11b-dimethyl-1-methyloxy methyl-3,6,9-trioxo-1,6,6b,7,8,9,9a,10,11,11b-decahydro-3h-furo 4,3,2-de indeno 4,5-h isochromen-11-yl acetate, wortmanin
PubChem CID 312145
ChEBI CHEBI:52289
IUPAC-Name (1R,3R,5S,9R,18S)-18-(Methoxymethyl)-1,5-dimethyl-6,11,16-trioxo-13,17-dioxapentacyclo[10.6.1.0²,¹⁰.0⁵,⁹.0¹⁵,¹⁹]nonadeca-2(10),12(19),14-trien-3-ylacetat
SMILES COC[C@H]1OC(=O)C2=COC3=C2[C@@]1(C)C1=C([C@@H]2CCC(=O)[C@@]2(C)C[C@H]1OC(C)=O)C3=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wortmannin
Schmelzpunkt 234.0°C to 240.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 5 mg
Beilstein 19, IV, 3134
Merck Index 15, 10251
Formelmasse 428.4
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Wortmannin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.