Learn More
R&D Systems™ Wortmannin
Beschreibung
Potent, selective, cell-permeable and irreversible inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase (PI 3-kinase) (IC50 = 2 - 4 nM). Also potently inhibits polo-like kinase 1 (PLK1) (IC50 = 5.8 nM).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Wortmannin |
| Menge | 1 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Formelmasse | 428.44 |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 428.44 |