Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Wort NPS und gezahntes MF
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
:
10 Beutel mit 10 Schalen
Beschreibung
- Nährstoffpads mit Gittermembranen
- Zur Bestimmung von Hefen und Schimmelpilzen nach internationalen Standards, z. B. APHA, AOAC, IFU und internen SOPs.
- Steril verpackt in Petrischalen und einzeln versiegelt in Beuteln für eine längere Haltbarkeit.
- Problemlose Lagerung für bis zu 24 Monate
- Übereinstimmung mit internationalen Normen und Referenzen.
- Validierungsanleitung verfügbar
- Äußerst vielseitig – mehrere Anwendungen
- Wirtschaftliche Lösung zur Einsparung von Zeit und Kosten
- Einfache Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Sterilität | Steril |
| Klasse des Zielorganismus | Hefen und Schimmelpilze, Molds |
| Rasterfarbe | Weiß |
| Verpackungsart | 10 Beutel mit 10 Schalen |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Menge | 100 |
| Durchmesser (metrisch) | 50 mm |