Learn More
Brady™ WorkHorse™ Serie Etiketten für Thermotransferdrucker, B-425
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ WorkHorse™ Serie Etiketten aus beständigem Polypropylen eignen sich für Thermotransferdrucker.
Marke:  Brady™ 031328
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11538294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00 CHF
    136.29 CHF / 1 Rollen
    Sparen 16.71 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 18-11-2026
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Acryl
Matt
Polypropylen
Etiketten für Thermotransferdrucker
BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500
-70 °C
1000 Etiketten pro Rolle
Rechteck
76,2 x 50,8 mm (B x H)
-70 °C bis +80 °C
0.1143 mm
50.80 x 76.20 mm
76.2 mm
2 in.
THT-19-425-1
Empfohlene Bandserie: R4300; R4500; R6200; R6400
Weiß
Rolle
Thermotransfer
Ressourcennachverfolgung, Barcode-Etikettierung, Komponenten und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, Typenschilder
1
THT-19-425-1
1000/Pk.
76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
-94 °F bis 266 °F
0,0045 in.
53.98 mm
3 in.
76.20 mm
50.8 mm