Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-473 Weiße Hochglanz-Polyesteretiketten, elektrostatisch ableitend
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-473 Glanzpolyester mit permanentem, statisch ableitendem Kleber und Trägermaterial sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
74.80 CHF - 152.00 CHF
Spezifikation
Certificaciones/conformidad | UL-anerkannt; CSA-zugelassen; ESD-zugelassen gemäß IEC 61340-5-1 und EN 100015-1 |
---|---|
Descripción | Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest |
Tipo de adhesivo | Acryl, Permanent, Antistatisch |
Color | Weiß |
Acabado | Glanz |
Produktcode | Marke | Tamaño (imperial) | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tamaño (imperial) | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11771735
|
Brady™
114729 |
0,75 x 0.25 in. (B x H) | 750/Rolle | N/A | ||||||
11707354
|
Brady™
114741 |
1 x 0,375 in. (B x H) | 500/Rolle | N/A | ||||||
11757354
|
Brady™
114748 |
1 x 0,5 in. (B x H) | 500/Rolle | N/A | ||||||
11731745
|
Brady™
114792 |
1,5 x 0,25 in. (B x H) | 750/Rolle | N/A | ||||||
11751745
|
Brady™
114851 |
0,5 x 0,275 in. (B x H) | 750/Rolle | N/A | ||||||
11771745
|
Brady™
114864 |
0,65 x 0,2 in. (B x H) | 750/Rolle | N/A | ||||||
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen; ESD-zugelassen gemäß IEC 61340-5-1 und EN 100015-1 | |
Acryl, Permanent, Antistatisch | |
Glanz | |
Leiterplattenkennzeichnung, elektrostatisch ableitender Kleber | |
0,0035 in. |
Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest | |
Weiß | |
Elektrostatisch ableitendes Etikett | |
BMP™71 Drucker |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ WorkHorse™ B-473 Weiße Hochglanz-Polyesteretiketten, elektrostatisch ableitend