Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-459 Matte Polyesteretiketten BMP71
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-459 Etikett aus mattem Polyester mit permanentem Acrylklebstoff zur Verwendung mit dem BMP71 Drucker.
Marke: Brady™ 114778
Additional Details : Gewicht : 0.09070kg
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen; ESD-zugelassen gemäß IEC 61340-5-1 und EN 100015-1 | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Etikett zur Ressourcennachverfolgung | |
BMP™71 Drucker | |
100/Packung | |
2 x 1 in. (B x H) | |
-40 °C bis 100 °C | |
0.079 mm | |
50,80 x 25,40 mm | |
50.80 mm |
Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest | |
Weiß | |
Polyester (B-459) | |
Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Typenschilder | |
1 | |
Rechteck | |
50,8 x 25,4 mm (B x H) | |
0.0031 Zoll | |
53.98 mm | |
25,40 mm |