Learn More
Woodsafe™ Woodsafe Sharpsbin Holders
Artikelnummer. p-200048544
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,5-l-Woodsafe-Behälter
2- und 3-l-Woodsafe-Behälter
25-l- und 50-l-Woodsafe-Behälter
6-l- und 12-l-Woodsafe-Behälter
Woodsafe-Halter
Produkttyp:
Halter
Ringhaken
Rollwagen
Tischmontage
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 18732815
Marke: Woodsafe™ 5000048
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Accessories to Woodsafe sharpsbins and clinical waste bins. Holders and trolleys.
  • Woodsafe™ offer a sustainable clinical waste management solution produced with residue from the forest industry
  • Lowers the carbon footprint by more than 60%, proved in full LCA
  • Steady holders and trolleys
Spezifikation
Beschreibung Woodsafe Sharpsbin Holders
Abmessungen (L x B x H) 12 x 10 x 8 cm
Menge 10
Zur Verwendung mit (Geräte) Woodsafe-Halter
Montageart Adjustable 2mm to 30 mm
Produkttyp Tischmontage
Lower climate impact and ACT label