Learn More
Heinz Herenz Holzapplikator mit einzelner Wattestäbchenspitze
Artikelnummer. 30158383
Ansicht ändern
Click to view available options
Spitzentyp:
Ein Ende
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spitzentyp Packungsgröße
30158383 Ein Ende 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158383 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1030118
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Holzapplikator mit einem einzelnen Wattestäbchen.
Wir bieten eine breite Palette steriler und unsteriler Tupfer an:
  • Applikator für Holz, PS, PP, Aluminium oder Papier
  • Jedes Exemplar ist in verschiedenen Längen erhältlich.
  • Mit Kopf aus Baumwolle, Viskose, Polyester oder Schaumstoff
  • Durchmesser der Köpfe: klein, mittel oder groß
  • Dies garantiert, dass für jede spezielle Anwendung das richtige Instrument zur Verfügung steht.
  • Beispielsweise werden Wattestäbchen für die Anwendung durch HNO-Ärzte empfohlen.
  • Unsere sterilen Wattestäbchen sind alle einzeln verpackt.
Bitte beachten Sie im medizinischen Bereich:
  • Nur zum einmaligen Gebrauch geeignet
  • Nur für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal
  • Die Applikatorgröße: Einzelnes Wattestäbchen 5,0 bis 5,5 x 12 mm, Holzstäbchen 150 x 2,2 mm
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Griffmaterial Holz
Produkttyp Wattestäbchen
Spitzenmaterial Baumwolle
Spitzentyp Ein Ende