Learn More
Haleco™ NeutraBase Holz-Natriumphosphat/Cellulose
Beschreibung
- Es bildet ein Gel aus dem ausgelaufenen Stoff und senkt den pH-Wert.
- Der Farbindikator ändert sich während der Neutralisation von Weiß zu Violett und kehrt nach Abschluss der Neutralisation wieder zu Weiß zurück.
- Nicht toxisch
- Brennbar
- Ideal für die chemische Industrie und Labore
- In einem Plastikeimer verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß nach violett |
| Verpackungsmenge | 9.55 kg |
| Gewicht (metrisch) | 9.55 kg |