Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Schmelzpunkt | 70°C |
| Menge | 500 g |
| Verpackung | Pulvergefäß aus Kunststoff |
| Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Woods Metall Smp ca. 70°C.
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P263-Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
- MIXTURE LIST-Contain: Bismuth alloy, base,Bi 50, Pb 25, Cd 12, Sn 12, Cadmium, Tin, Lead
- REA17-CMR1-Nur für gewerbliche Anwender