Learn More
Zwiebel™ Holzkisten
Artikelnummer. 11730523
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für 10 g Gewicht
Für 100 g Gewicht
Für 1000 g Gewicht
Für 200 g Gewicht
Für 50 g Gewicht
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11730523
Marke: Zwiebel™ PBI23857
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwendung zur Aufnahme von Gewichten der Klasse E1/E2
Leere Holzkiste
Spezifikation
Produkttyp Holzkiste
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für 200 g Gewicht
Menge Je 1