Learn More
Fisherbrand™ Damen-Laborkittel aus Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
Artikelnummer. 15877101 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Länge (angloamerikanisch):
37,0 in.
37,8 in.
38,6 in.
39,4 in.
40,2 in.
40,9 in.
41,7 in.
42,5 in.
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Länge (angloamerikanisch) Packungsgröße
15877101 4XL 42,5 in. 1 Stück
15807101 XS 37,0 in. 1 Stück
15817101 S 37,8 in. 1 Stück
15827101 M 38,6 in. 1 Stück
15837101 L 39,4 in. 1 Stück
15847101 XL 40,2 in. 1 Stück
15857101 2XL 40,9 in. 1 Stück
15867101 3XL 41,7 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15877101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.91 CHF
    9.90 CHF / 1 Stück
    Sparen 5.01 CHF
    33% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Großzügig geschnitten für optimalen Tragekomfort mit Gürtel am Rücken.
  • Aus 65/35 Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
  • Eine Brusttasche links außen, zwei untere Taschen außen
  • Standardmäßiger spitzer Kragen
  • Vorderverschluss mit Knopf
  • Gerade Bündchen
  • Weiß
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe 4XL
Geschlecht Damen
Material Polycotton
Farbe Weiß
Verschlusstyp Tasten
Stulpenform Offen
Einwegprodukt Reusable
Sterilität Unsteril
Anzahl Taschen 3
Kragenform Standard-Spitze
Länge (angloamerikanisch) 42,5 in.