Beschreibung
- Aufgesetzte Taschen an den Seiten und eine linke Brusttasche zur praktischen Aufbewahrung
- Lange, leicht taillierte Passform
- Reverskragen
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
| Größe | XS |
| Geschlecht | Damen |
| Material | Polyester, Baumwolle |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Schnappverschlüsse |
| Stulpenform | Mit Bolzen befestigt |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Sterilität | Unsteril |
| Widerstand | None |
| Show More |