Learn More
Uvex™ Damen-Laborkittel aus Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
Artikelnummer. 15338752 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (metrisch) Brustkorb:
91.4 cm
96.5 cm
101.6 cm
Größe:
XS
S
M
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) Brustkorb Größe unitSize
15338752 96.5 cm S 1 Stück
15328752 91.4 cm XS 1 Stück
15348752 101.6 cm M 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15338752 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 8151002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Damen-Laborkittel mit verdeckten Druckknöpfen aus Edelstahl und leicht taillierter Passform.Der Kittel verfügt über 2 Seitentaschen und eine linke Brusttasche zur praktischen Aufbewahrung.
  • Aufgesetzte Taschen an den Seiten und eine linke Brusttasche zur praktischen Aufbewahrung
  • Lange, leicht taillierte Passform
  • Reverskragen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe S
Geschlecht Damen
Material Polyester, Baumwolle
Farbe Weiß
Verschlusstyp Schnappverschlüsse
Stulpenform Mit Bolzen befestigt
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Widerstand Keine
Modell Normal
Anzahl Taschen 3
Kragenform Anstecker
Ärmelausführung in voller Länge
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 38 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 96.5 cm
Länge (metrisch) 105 cm