Learn More
Thermo Scientific™ WKITS™ Wasser-QC-Kit 1002
Artikelnummer. 12946047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
3/Pckg.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12946047 3/Pckg. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Artikelnummer. 12946047 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R4741002
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Thermo Scientific™ WKIT Wasser-QK-Kit 1002 wird für Wasser-/Abwasser-Qualitätskontrolltests verwendet. Die Mikroorganismen werden im Quanti-Cult Format geliefert.
Thermo Scientific™ WKIT Wasser-QK-Kit 1002 wird für Wasser-/Abwasser-Qualitätskontrolltests verwendet. Die Mikroorganismen werden im Quanti-Cult Format geliefert.
  • WaterBugs™ liefert <50 CFUs in a single inoculum to mimic water samples
Bestellhinweis:
Reagenzien sind ausreichend für einen Text/rekonstituiertes Fläschchen.
Enthält:
Inhalt: 9 Fläschchen mit konservierten Organismen (3 pro Organismus) und 9 Rehydrierungsfläschchen. ; Escherichia coli; Stamm C1,Enterobacter cloacae; ATCC™ 13047™,; Proteus mirabilis; ATCC™ 12453™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Wasser-QK-Kit 1002
Format WKITS
Produkttyp Qualitätskontroll-Kit
Menge 3/Pckg.
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.