Learn More
Witeg™ Braune Witospensor Flasche
Artikelnummer. 10450755
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
10450755 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10450755 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 5 372 025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.72 CHF
    9.28 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.44 CHF
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Im Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte.
  • Aus braunem Kalknatronglas
  • LEVASINT™ Beschichtung
  • Schraubverschluss aus Polypropylen
  • In platzsparendem quadratisches Design
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Beschichtung LEVASINT™ Synthetikbeschichtung
Farbe Bernstein
Material Kalknatronglas
Breite (metrisch) 65 mm
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 160 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße GL32
Verschlusstyp Schraubkappe
Form Quadratisch