Learn More
Wiskostatin, TRC
Artikelnummer. 30451735
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451735 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451735 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCW4989251MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wiskostatin
CAS 253449-04-6
Summenformel C17H18Br2N2O
Menge 1 mg
Synonym 1-(3,6-Dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol
InChI-Formel InChI=1S/C17H18Br2N2O/c1-20(2)9-13(22)10-21-16-5-3-11(18)7-14(16)15-8-12(19)4-6-17(15)21/h3-8,13,22H,9-10H2,1-2H3
SMILES BrC1=CC2=C(N(CC(CN(C)C)O)C3=C2C=C(Br)C=C3)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 426.15
Formelmasse 423.9786