Learn More
TFA Dostmann Drahtloses Thermo-Hygrometer mit 3 Sendern KLIMA-at-HOME 2
Artikelnummer. 17911662
Ansicht ändern
Click to view available options
Luftfeuchtigkeitsbereich:
10 bis 99 %
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftfeuchtigkeitsbereich Packungsgröße
17911662 10 bis 99 % 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17911662 Lieferant TFA Dostmann Lieferanten-Nr. 30.3075.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.85 CHF
    67.34 CHF / 1 Stück
    Sparen 11.51 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das drahtlose Thermo-Hygrometer mit 3 Sendern KLIMA-at-HOME 2 eignet sich ideal zur Überwachung des Innen- und Außenklimas an bis zu 4 Standorten. Alle überwachten Messpunkte können an der Station einzeln gekennzeichnet werden.
Das digitale drahtlose Thermo-Hygrometer Klima-at-Home 2 wird als Set mit 3 Thermo-Hygro-Transmittern geliefert und eignet sich ideal zur Überwachung des Innen- und Außenklimas an bis zu 4 Standorten. In Innenräumen ermöglicht die Überwachung von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit die Schaffung eines komfortablen und gesunden Wohnklimas durch gezielte Belüftung und Heizung. Dies spart nicht nur Heizkosten, sondern trägt auch zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Letztendlich hängt unser Wohlbefinden und unsere Behaglichkeit maßgeblich von der Qualität der Raumluft ab. Schimmelpilze und Hausstaubmilben vermehren sich nur dann richtig, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. Doch übermäßig trockene Raumluft kann unser Wohlbefinden auch auf verschiedene Weise beeinträchtigen. Haut und Atemwege werden belastet, und Infektionen, Allergien und Asthma haben leichtes Spiel. Eine Raumtemperatur von 18 °C bis 22 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 % sind ideal. Dank der maximalen Reichweite von 100 m kann der Funksender auch im Freien aufgestellt werden und wichtige Informationen über das aktuelle Außenklima liefern. Alle überwachten Messpunkte können an der Station einzeln beschriftet werden, was das Ablesen erleichtert. Die Uhrzeit wird sekundengenau per Funksignal automatisch eingestellt und durch das vollständige Datum oder den Wochentag ergänzt. Ein „Wohlfühl“-Smiley zeigt Ihnen den aktuellen Komfortgrad am Installationsort der Station an. Für alle Sensoren können Sie außerdem die Maximal- und Minimalwerte seit dem letzten Reset sowie den aktuellen Taupunkt an der Station abrufen. Das kabellose Thermometer Klima-at-Home 2 ist batteriebetrieben und kann entweder aufgestellt (der Ständer ist abnehmbar) oder an der Wand montiert werden.
  • Zur Überwachung des Innen- und Außenklimas
  • Mit internem Sensor und 3 drahtlosen, funkgesteuerten Sendern (max. 100 m) zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Max.-Min.-Funktion
  • Visuelle Komfortzone
  • Taupunkt
  • Funkgesteuerte Uhr mit Datums- oder Wochentagsanzeige (6 Sprachen)
  • Individuelle Kennzeichnung der Senderstandorte
  • Ideal für die Klimaüberwachung in bis zu 4 Räumen
Spezifikation
Typ Digitales Thermohygrometer
Luftfeuchtigkeitsbereich 10 bis 99 %
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 50 °C